Learn More
Hexakis(1H,1,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazène, étalon de spectrométrie de masse, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexakis(1H, 1H, ωH-perfluoroalkoxy)phosphazene |
Densité | 1.8000g/mL |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.3490 to 1.3570 |
Quantité | 250 mg |
Gravité spécifique | 1.8 |
Synonyme | ultramark1621, ultramark 1621, hexa 2 h? methyl-1,3,5,2??,4??,6??-triazatriphosphinine |
Poids de la formule | 2120 |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene