Learn More
Hexakétocyclohexane octahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327456
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Hexaketocyclohexane octahydrate is used in the preparation of hexaazatriphenylenehexacarbonitrile. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octahydrate de hexacétocyclohexane est utilisé dans la préparation de l’hexaazatriphénylènehexacarbonitrile. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matériaux incompatibles sont les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7255-28-9
Formule moléculaire C6O6
Poids moléculaire (g/mol) 168.06
Numéro MDL MFCD00001652,MFCD00149074
Clé InChI PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
CID PubChem 68240
Nom IUPAC cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone
SMILES O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaketocyclohexane octahydrate
Point de fusion 90°C to 93°C
Quantité 10 g
Beilstein 2091040
Poids de la formule 312.20 (168.07 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%