Learn More
Acide hexafluorosilicique, solution aqueuse 35 % p/p., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide hexafluorosilicique est couramment utilisé comme source de fluorure. Il est transformé en une variété de sels d’hexafluorosilicate utiles. Il est également utilisé comme électrolyte dans le procédé Betts de raffinage électrolytique du plomb. Il s’agit d’un réactif organique important pour le clivage des liaisons Si-O des éthers de silyle. De plus, il est utilisé comme agent de conservation du bois et également dans la modification de surface du carbonate de calcium.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, les alcalis, les acides forts, les grès et le verre.
L’acide hexafluorosilicique est couramment utilisé comme source de fluorure. Il est transformé en une variété de sels d’hexafluorosilicate utiles. Il est également utilisé comme électrolyte dans le procédé Betts de raffinage électrolytique du plomb. Il s’agit d’un réactif organique important pour le clivage des liaisons Si-O des éthers de silyle. De plus, il est utilisé comme agent de conservation du bois et également dans la modification de surface du carbonate de calcium.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les métaux, les alcalis, les acides forts, les grès et le verre.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 108°C to 109°C |
| Nom chimique ou matériau | Hexafluorosilicic acid |
| Quantité | 2500 g |
| Formule linéaire | H2SiF6 |
| Numéro UN | UN1778 |
| Merck Index | 14,4182 |
| Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
| Poids de la formule | 144.09 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 35 % p/p de sol. aqueuse |
| Densité | 1.32 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Fluorosilicic acid