Learn More
Bromure d’hexadécyltriméthylammonium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
19.60 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexadecyltrimethylammonium bromide |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre cristalline |
Point de fusion | 230.0°C |
Informations sur la décomposition | >230°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | CH3(CH2)15N(CH3)3Br |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 04, IV, 819 |
Fieser | 15,77 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hexadecyltrimethylammonium bromide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.