Learn More
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11482837
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482837
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11482837
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15470.14
Hexaamminecobalt(III) chloride is a component of structural biology methods, especially for DNA or RNA, where the positive ions stabilize the tertiary structure of the phosphate backbone, which favors to solve their structure by X-ray crystallography. It serves as an excellent antibacterial and antiviral property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’hexaamminecobalt(III) est une composante des méthodes de biologie structurelle, en particulier pour l’ADN ou l’ARN, où les ions positifs stabilisent la structure tertiaire de l’épine dorsale du phosphate, ce qui favorise la résolution de leur structure par cristallographie aux rayons X. Il possède d’excellentes propriétés antibactériennes et antivirales.
Solubilité
Soluble dans l’ammoniaque et l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10534-89-1
Formule moléculaire H18Cl3CoN6
Numéro MDL MFCD00036304
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexaamminecobalt(III) chloride
Densité 1.71
Odeur Odorless
Formule linéaire [Co(NH3)6]Cl3
Quantité 25 g
Merck Index 14,4675
Informations sur la solubilité Soluble in ammonia and water.
Poids de la formule 267.48
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10217858 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15470.14,A15470.36,A15470.22
Numéro de lot10213589 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15470.14,A15470.36,A15470.22
Numéro de lot10222424 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15470.14,A15470.36,A15470.22
Numéro de lot10178090 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15470.14,A15470.36,A15470.22
Numéro de lot10236466 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA15470.14,A15470.36,A15470.22
Nom du produit
Chlorure d’hexaamminecobalt(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >