Learn More
Hexa-n-butylditine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494054
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
50g
Code produit. 11494054
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12007.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 813-19-4 | C24H54Sn2 | 580.12 g/mol
Hexa-n-butylditin is used in palladium-catalyzed tin-carbon bond formation. It finds useful application in deoxygenation and desulfurization reactions. It acts as a source of tributylstannyl radicals in synthetic chemistry. It is also used in the radioiodination of styrlpyridines. Further, it is used as a reagent to stannylate aryl halides for further Stille coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼhexa-n-butylditine est utilisée dans la formation de liaisons étain-carbone catalysées par le palladium.Elle trouve une application utile dans les réactions de désoxygénation et de désulfuration.Elle agit comme une source de radicaux de tributylstannyl en chimie synthétique.Elle est également utilisée dans la radioiodination des styrlpyridines.De plus, elle est utilisée comme réactif pour stannyler les halogénures d’aryle pour un couplage de Stille supplémentaire.
Solubilité
Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 813-19-4
Formule moléculaire C24H54Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 580.12
Numéro MDL MFCD00009417
Clé InChI REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane
CID PubChem 6327815
Nom IUPAC Tributylétain
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexa-n-butylditin
Densité 1.152
Point d’ébullition 197°C to 198°C (10 mmHg)
Point d’éclair 124°C (255°F)
Formule linéaire (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Indice de réfraction 1.512
Quantité 10 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3605476
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 580.07
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexa-n-butylditin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexabutyldistannane