Learn More
Hexa-n-butylditine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11411900
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Hexa-n-butylditin is used in palladium-catalyzed tin-carbon bond formation. It finds useful application in deoxygenation and desulfurization reactions. It acts as a source of tributylstannyl radicals in synthetic chemistry. It is also used in the radioiodination of styrlpyridines. Further, it is used as a reagent to stannylate aryl halides for further Stille coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼhexa-n-butylditine est utilisée dans la formation de liaisons étain-carbone catalysées par le palladium.Elle trouve une application utile dans les réactions de désoxygénation et de désulfuration.Elle agit comme une source de radicaux de tributylstannyl en chimie synthétique.Elle est également utilisée dans la radioiodination des styrlpyridines.De plus, elle est utilisée comme réactif pour stannyler les halogénures d’aryle pour un couplage de Stille supplémentaire.
Solubilité
Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 813-19-4
Formule moléculaire C24H54Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 580.12
Numéro MDL MFCD00009417
Clé InChI REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexabutylditin, hexabutyldistannane, bis, distannane, hexabutyl, tin, hexabutyldi, stannane, hexabutyldi, hexa-n-butylditin, 1,1,1,2,2,2-hexabutyldistannane, hexabutyidistannane, hexabutyl distannane
CID PubChem 6327815
Nom IUPAC Tributylétain
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexa-n-butylditin
Densité 1.152
Point d’ébullition 197°C to 198°C (10 mmHg)
Point d’éclair 124°C
Formule linéaire (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Indice de réfraction 1.512
Quantité 25 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3605476
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 580.07
Pourcentage de pureté 98%