Learn More
Hexa-n-butylditine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Description
Hexa-n-butylditin is used in palladium-catalyzed tin-carbon bond formation. It finds useful application in deoxygenation and desulfurization reactions. It acts as a source of tributylstannyl radicals in synthetic chemistry. It is also used in the radioiodination of styrlpyridines. Further, it is used as a reagent to stannylate aryl halides for further Stille coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼhexa-n-butylditine est utilisée dans la formation de liaisons étain-carbone catalysées par le palladium. Elle trouve une application utile dans les réactions de désoxygénation et de désulfuration. Elle agit comme une source de radicaux de tributylstannyl en chimie synthétique. Elle est également utilisée dans la radioiodination des styrlpyridines. De plus, elle est utilisée comme réactif pour le stannylate aryl halogénures pour un couplage supplémentaire de la Stille.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Lʼhexa-n-butylditine est utilisée dans la formation de liaisons étain-carbone catalysées par le palladium. Elle trouve une application utile dans les réactions de désoxygénation et de désulfuration. Elle agit comme une source de radicaux de tributylstannyl en chimie synthétique. Elle est également utilisée dans la radioiodination des styrlpyridines. De plus, elle est utilisée comme réactif pour le stannylate aryl halogénures pour un couplage supplémentaire de la Stille.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexa-n-butylditin |
Densité | 1.152 |
Point d’ébullition | 197°C to 198°C (10 mmHg) |
Point d’éclair | 124°C (255°F) |
Formule linéaire | (CH3CH2CH2CH2)3Sn-Sn(CH2CH2CH2CH3)3 |
Indice de réfraction | 1.512 |
Quantité | 50 g |
Numéro UN | UN2788 |
Beilstein | 3605476 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |