Learn More
Thermo Scientific™ Enceinte climatique Heratherm 750 L
GREENER_CHOICE
Code produit. p-10298004 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle de porte:
Solide (extérieur), verre (intérieur)
Verre
Conditionnement:
1 unité
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 18724594
Marque: Thermo Scientific™ ESS750
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les enceintes climatiques Heratherm robustes, conçues pour répondre à de nombreuses exigences en matière de contrôle de la qualité, vous permettent d'avoir confiance en votre produit lorsque vous testez sa stabilité et sa durée de conservation.
Temperature and humidity controls, well suited for stability testing, shelf life testing, and environmental testing.
  • Broad relative humidity range to cover many applications, including humidity levels below ambient.
  • Environmentally friendly water-efficient humidification system.
  • Minimal condensate in standard applications.
  • Integrated water tank; fixed water connection for in-house purified water option available.
  • Energy-efficient Peltier technology supports temperature stability and uniformity with lower energy usage compared to traditional compressors and without hazardous refrigerant.
  • Two access ports for independent data capture, and internal documentation of set and actual parameter values, along with event log to meet 21 CFR Part 11 requirements for process documentation.
  • Data retrieval via USB stick, Ethernet connection, or Thermo Cloud via OPC-UA standard.
  • Sample and process protection: Assign personalized access with user IDs; restrict access with standard door lock, or optional automated door lock; various alarm options to prevent operator of process issues.
  • Intuitive touchscreen interface with easy programmability of temperature cycles and process duration.
  • Simplified setup with no technician required; install using standard power cord.
  • IQ/OQ qualifications and other services available; visit thermofisher.com/chamberservice.
  • Inner glass door keeps environment stable, even when opening outer door. Glass door also available.
  • Rounded corners and removable shelving offer easy cleaning to help prevent cross-contamination.
  • Duplex interior electrical sockets for use of stirrers, shakers or other equipment inside the chamber are available as a factory-installed option. Choose from a variety of country-specific sockets. (Ordered with separate order code)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types d’alarme Audible and Visible
Capacité (impériale) 26.5 cu. ft.
Capacité (impériale) d’étagère 66.1 lbs
Capacité (métrique) d’étagère 30 kg
Certifications/Conformité UL, CE
Sorties de données USB, Ethernet
Capacité (métrique) 750 L
Matériau de la cuve Powder-coated Cold Rolled Steel
Matériau Acier laminé à froid recouvert de poudre
Nbre d’étagères 3
Type de bouchon Nema 5-20P
Humidité relative 10 to 90%
Plage de températures (métrique) 0 to 70°C
Type Chambre d’humidité
Affichage 7 in. touchscreen user interface
Modèle de porte Solide (extérieur), verre (intérieur)
Plage d’humidité 10 - 90% RH
Résolution de l’humidité 0.1% RHNo
Nbre de roulettes 4
Ports 2 access ports
Programmabilité Temperature and humidity ramping
Surface de l’étagère (impériale)  4.9 ft²
Surface d’étagère (métrique) 0.46 m²
Matériau de l’étagère Stainless Steel (304/1.4301)
Régulation de la température Microprocessor - programmable
Résolution de la température 0,1°C
Stabilité de la température ≤ ±0.1°C @ 20°C to 37°C
Uniformité de la température ≤ ±0.5°C @ 20°C to 37°C
Garantie 24 months
Consommation d’eau 0.15 to 1 L per day
Résistivité de l’eau 0.05 - 1 MΩ
Largeur (impériale) 42.52 in.
Largeur (impériale) intérieure 33.07 in.
Largeur (impériale) d’étagère 22.6 in.
Largeur (métrique) 1080 mm
Largeur (métrique) intérieure 840 mm
Largeur (métrique) d’étagère 795 mm
Hauteur (impériale) 72.24 in.
Hauteur (impériale) intérieure 57.09 in
Hauteur (métrique) 1835 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1450 mm
Profondeur (impériale) 34.84 in.
Profondeur (impériale) intérieure 24.8 in.
Profondeur (métrique) 885 mm
Profondeur (métrique) intérieure 630 mm
Poids à l’expédition (impériale) 840 lbs
Poids à l’expédition (métrique) 381 kg
Alimentation électrique 100/240V, 50/60 Hz, 1400W
Tension 100/115/220/230 V
Puissance 1400 W