Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs microbiologiques compacts Heratherm™
Gagnez de l’espace grâce à notre incubateur microbiologique compact, idéal pour un espace de travail personnalisé ou des laboratoires encombrés avec de petits volumes d’échantillons.
943.70€
Spécification
Capacité (impériale) | 0.65 pied cube |
---|---|
Capacité (impériale) d’étagère | 4.4 lb |
Certifications/Conformité | cCSAus, CE |
Type de contrôleur | Affichage LED |
Capacité (métrique) | 18 l |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10699640
|
Thermo Scientific™
50125882 |
Norme européenne, câble/prise pour le Royaume-Uni et l’Australie |
943.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Gagnez de la place grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Compact. Avec leur encombrement extrêmement faible, ils constituent une solution idéale pour un espace de travail personnalisé ou les laboratoires encombrés avec un faible volume d’échantillons. Le plus compact des incubateurs microbiologiques de la gamme Heratherm a une capacité 18 L et fonctionne à des températures proches ou inférieures à la température ambiante.
Caractéristiques :- Faible encombrement de la paillasse pour les petits laboratoires
- Interface simple à utiliser
- L’éclairage interne et la présence d’une fenêtre sur la porte facilitent l’observation des échantillons
- Températures proches ou inférieures à la température ambiante : 17° à 50°C
- Uniformité thermique de ±1,2°C (mesurée à 37°C)
- Stabilité thermique de ±0,2°C (mesurée à 37°C)
- Précision thermique la plus pointue
Informations de Commande :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Spécification
0.65 pied cube | |
cCSAus, CE | |
18 l | |
2 fournis/3 max. | |
Incubateur microbiologique | |
± 1.2°C | |
47 x 26 x 41.5 cm (18.5 x 10.2 x 16.3 po) | |
47cm | |
7.1 in | |
18cm | |
12.2 in | |
31cm | |
29cm | |
7.2 kg | |
100/240 V | |
0.45 à 0.85 A |
4.4 lb | |
Affichage LED | |
Convection mécanique | |
17°C à 50°C | |
± 0.2°C | |
29 x 18 x 31 cm (11.4 x 7.1 x 12.2 po) | |
18.5 in | |
10.2 in | |
26cm | |
16.3 in | |
41.5cm | |
11.4 in | |
15.9 lb | |
100-240 V 50/60 Hz | |
45 W | |
50/60 Hz |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.