Learn More
Thermo Scientific™ Étuves de sécurité Heratherm™ Advanced Protocol
Assurez la protection optimale de vos échantillons grâce aux étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security.
3055.20€ - 5959.65€
Spécification
Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide |
---|---|
max. (métrique) | 50°C à 330°C |
Minuteur | hebdomadaire / en temps réel / horaire |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type | Alimentation électrique | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Type | Alimentation électrique | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11636430
|
Thermo Scientific™
51028145 |
61 l | Convection naturelle | 230 V, 50 / 60 Hz | Acier enduit | N/A | N/A | N/A | |||||
15324922
|
Thermo Scientific™
51028119 |
99 L | Convection naturelle | 208/240 V, 60 Hz | Acier enduit |
3447.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10100020
|
Thermo Scientific™
51028146 |
99 l | Convection naturelle | 230 V, 50/60 Hz | Acier enduit | N/A | N/A | N/A | |||||
10307539
|
Thermo Scientific™
51028147 |
168 l | Convection naturelle | 230 V, 50/60 Hz | Acier enduit | N/A | N/A | N/A | |||||
10222320
|
Thermo Scientific™
51028544 |
61 l | Convection naturelle | 230 V, 50/60 Hz | Acier inoxydable | N/A | N/A | N/A | |||||
10232320
|
Thermo Scientific™
51028545 |
99 l | Convection naturelle | 230 V, 50/60 Hz | Acier inoxydable | N/A | N/A | N/A | |||||
10110080
|
Thermo Scientific™
51028546 |
168 l | Convection naturelle | 230 V, 50/60 Hz | Acier inoxydable | N/A | N/A | N/A | |||||
10100550
|
Thermo Scientific™
51028154 |
62 l | Convection mécanique | 230 V, 50 / 60 Hz | Acier enduit |
3406.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12858231
|
Thermo Scientific™
51028128 |
97 l | Convection mécanique | 208/240 V 60 Hz | Acier enduit |
4241.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10820181
|
Thermo Scientific™
51028155 |
97 L | Convection mécanique | 230 V, 50/60 Hz | Acier enduit |
4241.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11646440
|
Thermo Scientific™
51028156 |
170 L | Convection mécanique | 230 V, 50/60 Hz | Acier enduit |
5547.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10660421
|
Thermo Scientific™
51028547 |
62 l | Convection mécanique | 230 V, 50/60 Hz | Acier inoxydable |
3869.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10672341
|
Thermo Scientific™
51028548 |
97 l | Convection mécanique | 230 V, 50/60 Hz | Acier inoxydable |
4643.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10775182
|
Thermo Scientific™
51028549 |
170 l | Convection mécanique | 230 V, 50/60 Hz | Acier inoxydable |
5959.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Protégez efficacement vos échantillons grâce aux étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security, qui procurent un niveau supérieur de sécurité pour les applications dans lesquelles la fiabilité du processus et la sûreté du processus sont essentielles. Une alarme de surchauffe en série et une alarme de température insuffisante garantissent la stabilité de votre échantillon. Un verrou de porte empêche toute perturbation ou altération des échantillons, tandis qu’une alarme de porte avertit l’opérateur lorsque la porte est laissée ouverte par accident. Une surface externe en acier inoxydable est disponible pour les applications cliniques et pharmaceutiques exigeantes.
Caractéristiques :
- Large plage de températures, jusqu’à 330°C
- Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
- La surface intérieure en acier inoxydable est facile à nettoyer et résistante à la corrosion (acier qualité AISI 304).
- Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
- Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun avec 10 étapes séparées
- La vitesse de ventilation et la position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement peuvent être intégrées
- Les programmes peuvent être répétés automatiquement
- Le port d’accès permet d’introduire des capteurs permettant un contrôle indépendant des données
- Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
- La fonction d’accélération permet une chauffe rapide, sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24h/24 et 7j/7
Informations de commande :
La disponibilité de ce produit peut varier en foncton des pays.
Specifications
Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide | |
50°C à 330°C | |
hebdomadaire / en temps réel / horaire |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.