Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Heratherm™ Advanced Protocol
Description
Effectuez des applications multiples grâce aux étuves Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol, dotées d’une minuterie perfectionnée et qui offrent une uniformité précise de la température et une faible consommation d’énergie. Grâce à la convection naturelle ou mécanique et d’excellentes valeurs de température, cet outil polyvalent pour les laboratoires peut être utilisé pour plusieurs applications.
- Large plage de températures : jusqu’à 330 °C
- Vitesse de ventilation réglable pour une circulation d’air adaptée en fonction des applications dans les modèles à convection mécanique (séchage de poudres par exemple)
- Vitesse élevée pour séchage et chauffe accélérés, récupération rapide, stabilité et uniformité thermiques optimales
- Régulateur de température programmable pour les montées en température et les paliers
- Possibilité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes, chacun avec 10 étapes séparées
- Vitesse de ventilation et position du régulateur de débit d’air commandées électroniquement
- Les programmes peuvent être répétés automatiquement
- Le port d’accès permet d’introduire des sondes permettant un contrôle indépendant des données
- Une routine d’étalonnage simple assure une précision de la température au fil du temps
- La fonction d’accélération permet une chauffe rapide : sans avoir à faire fonctionner l’étuve 24h/24 et 7J/7 (non disponible sur les unités de grande capacité)
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Garantie : Garantie de 2 ans
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Contrôle par microprocesseur programmable avec affichage fluorescent à vide |
| Description | 51028124 |
| Capacité (métrique) | 62 l |
| max. (métrique) | 330°C |
| Type | Étuve de convection mécanique |
| Matériau | Acier enduit |
| Nbre d’étagères | 2 fournis / 13 max. |
| Type de bouchon | Nema 5-15 |
| Stabilité de la température | ±1.5°C |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 13.5 x 13.9 x 20 in. (34.3 x 35.4 x 50.8 cm) |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.