Learn More
Thermo Scientific™ Options et accessoires Herasafe™ KS
Surfaces de travail, transitions d’échappement et paniers
Marque: Thermo Scientific™ 50072685
115.90 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.23
Informations supplémentaires : Poids : 1.98900kg
Description
Surfaces de travail, transitions d’échappement et paniers
Spécification
Module pour surface de travail plane de 300 mm de large (316SS) | |
Module pour surface de travail plane | |
300 mm |