Learn More
Thermo Scientific™ Socles pour banc stérile Heraguard™ ECO
Choisissez un socle fixe, à réglage manuel ou à réglage électrique pour votre hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Marque: Thermo Scientific™ 50117450
Description
Choisissez parmi les socles fixes, à réglage manuel ou à réglage électrique Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO pour hotte Heraguard ECO.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
Spécification
Heraguard ECO 1.5 | |
Hauteur de travail ECO de 760 mm à 960 mm avec trois hauteurs en mémoire | |
Socle réglable en hauteur par commande électrique | |
de 680 à 880 mm |