Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour hotte Heraguard™ ECO
Intégrez les accessoires pour hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO avec la hotte ECO afin d’accroître la flexibilité et optimiser les opérations.
Marque: Thermo Scientific™ 50140093
Description
Équipez la hotte ECO des accessoires pour hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO afin de renforcer sa flexibilité et d’améliorer son fonctionnement. Les options incluent des vannes pour milieux, des électrovannes, des enveloppes pour plan de travail en acier inoxydable, des fenêtres latérales modifiées, des couvercles de protection pour lumière UV et lumière UV nocturne, des kits de protection pare-vent et des accessoires supplémentaires.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
Spécification
ECO 1,2 | |
Kit rétrofit, radiateur UV | |
Options de lampe UV | |
Installé sur site |