Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour hotte Heraguard™ ECO
Code produit. 15124233 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de produit:
Accessoires généraux
Couvercle
Kit de protection de l’écran transparent
Modifications des vitres latérales
Revêtement de plans de travail
Vannes pour milieux
Électrovannes
À utiliser avec (équipement):
ECO 0,9
ECO 1,2
ECO 1,5
ECO 1,8
ECO 1,8/95
ECO 0.9 ; 1.2 ; 1.5 ; 1.8 ; 1.8/95
ECO 1.2 à 1.8/95
Tailles HPH 12
Tailles HPH 15
Tailles HPH 18
Tailles HPH 9
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15124233
Marque: Thermo Scientific™ 50052462
Intégrez les accessoires pour hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO avec la hotte ECO afin d’accroître la flexibilité et optimiser les opérations.
Équipez la hotte ECO des accessoires pour hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO afin de renforcer sa flexibilité et d’améliorer son fonctionnement. Les options incluent des vannes pour milieux, des électrovannes, des enveloppes pour plan de travail en acier inoxydable, des fenêtres latérales modifiées, des couvercles de protection pour lumière UV et lumière UV nocturne, des kits de protection pare-vent et des accessoires supplémentaires.
†Grâce aux moteurs CC, les hottes Heraguard ECO consomment moins d’énergie que les hottes à moteur CA traditionnelles, et émettent donc une plus faible quantité de chaleur à l’intérieur du laboratoire. D’après les données provenant de tests internes et d’une étude de terrain de l’Université du Michigan, publiées dans la revue scientifique American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tailles HPH 18
Description Kit de protection de l’écran transparent
Type de produit Kit de protection de l’écran transparent
Options de configuration Installé en usine