Learn More
Thermo Scientific™ Paillasse stérile Heraguard™ ECO
GREENER_CHOICE
Protégez vos échantillons grâce à la hotte à flux laminaire Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO qui offre une efficacité, une sécurité et un fonctionnement optimums. Disponibles avec une double motorisation à courant continu.
Marque:  Thermo Scientific™ 51029704
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 15138902
  • 9185.70€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Protégez vos échantillons grâce à la hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO qui offre une efficacité, une sécurité et un fonctionnement optimums. Disponible, avec une double motorisation à courant continu pour une faible consommation d’énergie.
Les bancs stériles HERAguard ECO offrent des performances élevées associées à une efficacité, une sécurité et des fonctionnalités optimisées. Ils sont désormais disponibles avec des moteurs à courant continu doubles offrant une consommation d’énergie plus faible par rapport aux modèles antérieurs. Ils constituent la solution idéale pour les applications de laboratoire qui nécessitent de protéger les produits.
Les bancs stériles offrent les fonctionnalités suivantes :
  • Protection des échantillons
  • Conditions d’air propre pouvant être validées
  • Simplicité d’utilisation
Nombreuses largeurs intérieures :
  • 900mm
  • 1200mm
  • 1500mm
  • 1800mm
Différentes hauteurs de travail :
  • Hauteur d’espaces de travail standard : 650 mm
  • Hauteur d’espaces de travail supplémentaire : 950 mm
Vision panoramique
  • Les fenêtres latérales augmentent la lumière disponible dans la zone de travail et offrent un environnement de travail confortable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Afficher plus
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Thermo Scientific™ Paillasse stérile Heraguard™ ECO >