Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de petites centrifugeuses de paillasse Megafuge™ 8
Effectuez des applications cliniques et de recherche à l’aide de cette centrifugeuse de paillasse, qui offre une interface simple et intelligente ainsi qu’une capacité exceptionnelle dans une structure compacte.
sur devis
Spécification
Capacité | 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) |
---|---|
Fonctions de sécurité | Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés |
Certifications/Conformité | CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni |
Type de contrôleur | Microprocesseur |
Système d’entraînement | Direct, induction sans balais |
Description
Effectuez des applications cliniques et de recherche à l’aide des petites centrifugeuses de paillasse Thermo Scientific™ Megafuge™ 8, qui offrent une interface simple et intelligente ainsi qu’une capacité exceptionnelle dans une structure compacte (désormais disponible en deux versions : ventilée et réfrigérée).
Innovations clés :
- Le système d’échange sécurisé du rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ par bouton-poussoir, en moins de trois secondes, offre une facilité d’utilisation avec l’installation et le retrait du rotor sans incident et l’accès aisé à la chambre pour faciliter le nettoyage
- Les différentes options de fermeture étanche de confinement biologique, comprenant les couvercles certifiés† Thermo Scientific™ ClickSeal™, permettent une utilisation d’une seule main gantée
- Optimisation de l’espace de paillasse avec une meilleure capacité :
- Jusqu’à 8 tubes coniques de 50 ml, 24 tubes de sang de 5/7 ml, des microplaques et des microtubes en configuration swing out
- Flexibilité des rotors angulaires permettant de centrifuger des tubes coniques de 50 ml à plus de 12 000 x g ou une large gamme de microtubes à une vitesse maximale de 30 279 x g
Applications cliniques :
- Traite jusqu’à 24 x 5/7 ml tubes de sang en une fois dans une configuration de nacelle mobile
- Échange de rotor Auto-Lock pour un nettoyage facilité avec plein accès à la chambre
Applications en recherche :
- Capacité du rotor swing-out 8 x 50 ml, quatre microplaques ou 30 colonnes de filtration pour les besoins de la recherche
- Échange de rotor Auto-Lock pour plus de flexibilité sur les applications : passage d’un tube de 50 ml à une microplaque puis à des microtubes sans effort
Autres caractéristiques :
- Garantie d’un laboratoire calme avec de faibles niveaux sonores, avec seulement 52 dBA à une vitesse de 17 850 tr/min / 30 279 x g (avec la centrifugeuse Megafuge 8R)
- Un fonctionnement au moyen d’une seule touche avec des protocoles préenregistrés et une saisie alphanumérique de noms de programmes
- Affichage rétro-éclairé très visible pour consulter des paramètres dans tout le laboratoire
- Interface conviviale pouvant être utilisée avec une main gantée et nettoyée au détergent
- Instructions multilingues (anglais, néerlandais, français, allemand, italien, russe et espagnol) sur la programmation, les conditions de cycles, les messages d’alertes et de maintenance
- Conforme aux normes cliniques et de sécurités les plus récentes, notamment UL, CE et IVD
† Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
Spécification
4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III) | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni | |
Direct, induction sans balais | |
Megafuge™ | |
TX-150 |
Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés | |
Microprocesseur | |
99 heures 59 min, en continu | |
2 (standard et lente) |