Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifugeuse Fresco™ 17
Idéale pour un usage quotidien en laboratoire, elle permet de réfrigérer et de centrifuger jusqu’à 24 microtubes à centrifuger par cycle.
sur devis
Spécification
Capacité | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Vitesse max. | 13 300 tr/min |
FCR max. | 17,000 ×g |
Niveau sonore | 50 dB(A) |
Plage de températures | -9°C à +40°C |
Description
Accélérez les processus de préparation d’échantillons de routine jusqu’à 17,000 x g avec notre microcentrifugeuse standard, disponible avec une fonction de refroidissement. Lorsque notre microcentrifugeuse Thermo Scientific Fresco 17 est associée à notre vaste sélection de rotors pour microcentrifugeuses, vous bénéficiez d’un instrument de laboratoire compact et facile à utiliser, garantissant productivité, polyvalence, sécurité et commodité.
Prise en charge de vos besoins de séparation à micro-volume avec :- Des performances jusqu’à 17,000 x g avec accélération et décélération rapides.
- Les versions réfrigérées offrent un refroidissement depuis la température ambiante jusqu’à la température de consigne en à peine 9 minutes.
- Choisissez parmi 7 rotors de microcentrifugeuse en option pour trouver le réglage idéal pour votre application :
- Remarquable résistance à la corrosion avec des rotors en polymère léger.
- Le rotor standard traite 24 microtubes à centrifuger dans une seule ligne, des tubes de 1.5 à 2.0 ml aux mini-préparations et colonnes de centrifugation.
- Ouverture et fermeture ergonomiques en un clic du rotor et conception transparente pour plus de sécurité et de commodité avec les couvercles de confinement biologique ClickSeal de Thermo Scientific.
- Éliminez le besoin d’adaptateurs avec le rotor Dual Row unique.
- Simplifiez le fonctionnement avec des commandes intuitives, des affichages faciles à lire et une fermeture en un clic rapide du couvercle de la centrifugeuse.
- Élégante, légère et compacte.
- Durable et facile à nettoyer et à entretenir.
- Silencieuse pour un environnement sécurisé et sans stress.
- Conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité, y compris la directive 98/79/CE sur les diagnostics in vitro.
Spécification
24 x 1,5/2 ml | |
17,000 ×g | |
-9°C à +40°C | |
Réfrigéré | |
Oui | |
CEI 61010-1, CEI 61010-2-020 (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter au manuel) | |
62,0lb (28,0 kg) |
13 300 tr/min | |
50 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Centrifugeuse Fresco 17, réfrigérée | |
De 1 à 99 min (par incréments de 1 min) ; mode CONTINU | |
12,9 x 11,6 x 17,5 po (33,0 x 29,5 x 44,5 cm) |