Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 Heracell™ VIOS 250i avec cuve en acier inoxydable
Code produit. 17154971 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Matériau de la cuve:
Acier inox électropoli
Tension:
230 V
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17154971
Marque: Thermo Scientific™ 51033589
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Capteur de CO2 : Capteur TC ; Plage d’O2 (concentration en oxygène) : En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % ; Plage de température : Temp ambiante +3°C à 55°C
Réalisez votre prochaine percée majeure. L’incubateur à CO2 Thermo Scientific™ Heracell™VIOS est spécialement conçu pour fournir des performances fiables, apporter de la valeur et garantir une utilisation simple, permettant ainsi de répondre à une multitude de besoins de mise en culture, allant de la recherche basique aux applications de pointe les plus exigeantes, afin que vous soyez paré à toute éventualité.
De meilleures solutions pour une croissance cellulaire optimale. Nos incubateurs à CO2 avec leurs cuves intérieures en acier inoxydable non corrosif constituent un environnement in vitro idéal. Leur grande capacité de 255 L offre de l’espace pour des applications à cadence élevée et pour des dispositifs de culture permettant le traitement d’échantillons plus grands.
Chambre à chauffage direct
  • 255 L pour la cuve en acier inox électropoli (9,0 pieds cubes) à faible encombrement et facilement empilable
  • Ouverture de porte à gauche en standard, réversible par l’équipe d’assistance qualifiée
Débit d’air actif THRIVE
  • Le ventilateur de la chambre distribue doucement l’air propre et humidifié dans toute la chambre, assurant des conditions homogènes
  • Récupération rapide de tous les paramètres en moins de 10 minutes pour des conditions stables de mise en culture
  • Fonction d’arrêt automatique qui désactive le fonctionnement du ventilateur lors de l’ouverture des portes afin de minimiser l’échange d’air
Filtration HEPA de classe ISO 5
  • HEPA en cuve qui filtre en continu l’intégralité du volume d’air de la cuve toutes les 60 secondes
  • Qualité de l’air en salle blanche de classe ISO 5 atteinte dans la cuve de culture en moins de 5 minutes
  • La protection continue minimise les risques de fixation des contaminants en suspension sur les surfaces intérieures
Réservoir d’humidité couvert intégré
  • Le réservoir d’eau directement chauffé offre une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter le dessèchement des cultures
  • Le couvercle empêche les particules et milieux de culture éclaboussés de décanter dans le réservoir
  • La séparation d’eau offre une chambre d’incubation sans condensation, limitant les zones de reproduction des contaminants
  • Récupération de l’humidité 5 fois plus rapide que d’autres conceptions de bac d’eau classiques
  • Pour faciliter la manipulation de l’eau, le réservoir d’humidité peut être rempli ou vidé sans retirer les étagères ou les cultures
  • Le capteur du niveau d’eau indique quand un remplissage est nécessaire
Cycle de stérilisation à haute température sur demande “Steri-Run”
  • Le cycle de nuit validé indépendamment garantit une élimination complète de tous les contaminants biologiques
  • Le cycle à 180°C est conçu pour une stérilisation uniforme de 12 log sur toutes les surfaces de la chambre
  • Simplifie le nettoyage et élimine la nécessité d’autoclavage et de réassemblage séparés des composants
Commande par écran tactile iCAN intuitif et interactif
  • La brillance de l’écran LED permet de surveiller toutes les interactions de l’incubateur
  • Permet de visualiser les changements dans l’environnement de culture sur des graphiques de performance et des journaux de consignation des erreurs et des usages
  • Affichage de messages pratiques à l’intention de l’utilisateur et rappels pour faciliter la navigation
  • Langues sélectionnables pour un fonctionnement simplifié : anglais, espagnol, allemand, français, italien, japonais et mandarin
Solution de surveillance sans fil
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, notre solution facile à installer, fonctionne avec le Cloud Thermo Fisher pour surveiller les conditions à l’intérieur de vos incubateurs à CO2
  • Le DeviceLink HUB surveille la température de la chambre, les niveaux de gaz, les alarmes et les alertes de la connexion de sortie de données de l’incubateur, RS-232 ou USB 
  • Les alarmes et les notifications sont également envoyées à l’utilisateur par e-mail et notification push sur mobile
  • Le DeviceLink HUB est un accessoire en option pour les modèles dotés de l’interface tactile iCAN
  • Le DeviceLink HUB est disponible dans les pays suivants :
    • États-Unis et Canada
    • 28 pays membres de l’Union européenne
    • Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse
Capteurs et sondes in situ conçus pour un contrôle de précision
  • Double sonde de température pour la protection contre la surchauffe avec système de secours fonctionnel
  • Capteur de CO2 de conductivité thermique (CT) avec compensation HR conçu pour une récupération rapide et un fonctionnement stable
Informations de commande
  • Pour configurer les modèles 230V en tri-gaz avec contrôle de l’O2, commandez 51901133 pour 1 à 21 % et 51901134 pour un contrôle de 5 à 90 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 9,0 pied cube
Certifications/Conformité CE, CSA
Sorties de données USB et 4 à 20 mA en option
Description Incubateur unique de 255 L, modèle standard
Capacité (métrique) 255 L
Matériau de la cuve Acier inox électropoli
Plage de concentrations en CO2 1 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Plage de concentration en O2 En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Contrôle de l’oxygène En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 %
Humidité relative < 93% à 37°C
Plage de températures (métrique) Temp ambiante +3°C à 55°C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité Réservoir d’eau intégré couvert
Dimensions (P x l x H) intérieures 24,8 x 23,9 x 26,4 po (62,9 x 60,7 x 67 cm)
Dimensions (L x l x H) 36,8 x 30,5 x 38,1 po (93,4 x 77,4 x 96,8 cm)
Poids (impériale) 215 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V