Learn More
Thermo Scientific™ Incubateur à CO2 150i HERAcell™, 150 L, acier inox électropoli
Capteur de CO2 : Capteur de TC, plage d’O2 (concentration en oxygène) : En option 1 à 21 % ou 5 à 90 %, plage de températures : Température ambiante de +3°C à 55°C
Marque: Thermo Scientific™ 51026280
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 70.00000kg
Description
**Dispositif médical de classe II de la FDA pour l’IVF
Les incubateurs à CO2 Thermo Scientific™ Heracell™ 150i et 240i (dispositif médical) avec des cuves intérieures en acier inoxydable non corrosif ou en cuivre à 100 % constituent un environnement in vitro idéal.Propres, fiables et faciles à utiliser, ils protègent les échantillons précieux tout en optimisant la croissance cellulaire grâce à des caractéristiques de récupération rapides et à une interface utilisateur tactile pratique.
Chambre à chauffage direct
- Cuve en acier inox électropoli de 150 L (5,3 pieds cubes), à faible encombrement et facilement empilable
- Ouverture de porte à gauche en standard, réversible par l’équipe d’assistance qualifiée
- Ensemble occupant un espace minimal, facile à nettoyer avec cuve intérieure lisse et aux coins arrondis pour faciliter le nettoyage
- Ventilateur en cuve qui distribue doucement de l’air conditionné et humidifié dans toute la cuve, garantissant ainsi des conditions homogènes
Capteurs et sondes in situ conçus pour une surveillance précise
- Choix de capteur de CO2 CT (conductivité thermique) pour un fonctionnement fiable à long terme ou de capteur de CO2 IR (infrarouge) pour la surveillance lorsque l’humidité et la température sont moins prévisibles
- Deux sondes de température avec protection contre la surchauffe
Réservoir d’humidité à réponse rapide
- Réservoir d’eau à chauffage direct conçu pour offrir une grande stabilité des niveaux d’humidité relative, permettant d’éviter la dessiccation des cultures
- Système sans bac fournissant des taux de récupération jusqu’à 5 fois plus rapides que les bacs d’eau traditionnels
- Capteur de niveau d’eau indiquant lorsqu’un remplissage est nécessaire
Cycle de désinfection par chaleur humide à 90°C ContraCon
- Cycle à la demande qui simplifie le nettoyage et qui élimine la nécessité d’autoclavage séparé des pièces
- Le fonctionnement se fait par bouton-poussoir simple et ne nécessite pas la dépose des capteurs ou d’autres composants
Spécification
5,3 pi3 | |
Incubateur unique de 150 L, modèle standard | |
Acier inoxydable électropoli | |
Capteur CT | |
Acier inoxydable | |
En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % | |
Température ambiante +3 à 55°C | |
Système intégral sans cuve | |
78.2 x 63.7 x 86.7 cm (30.8 x 25.1 x 24.1 po) | |
230V 50/60 Hz |
RS232 | |
150 L | |
0 à 20 % | |
LED | |
En option : 1 à 21 % ou 5 à 90 % | |
< 90 % à 37°C | |
Incubateur à CO2 | |
53 x 47 x 60.7 cm (20.9 x 18.5 x 23.9 po) | |
154 lb | |
230 V |