Learn More
Chlorure dʼheptanoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10502191
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2528-61-2
Formule moléculaire C7H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 148.63
Numéro MDL MFCD00000763
Clé InChI UCVODTZQZHMTPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme enanthyl chloride, n-heptanoyl chloride, enanthic chloride, oenanthic chloride, heptanoic acid chloride, heptanoylchloride, enanthylchloride, enanthoyl chloride, c6h13cocl, heptanoyl chloride
CID PubChem 17313
Nom IUPAC chlorure d’heptanoyle
SMILES CCCCCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanoyl chloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion -84°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 173°C
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5COCl
Indice de réfraction 1.4295 to 1.4315
Quantité 100 g
Beilstein 02, 340
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride,soluble in ethylether,ligroin
Poids de la formule 148.63
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide