Learn More
Acide heptanoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403288
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Heptanoic acid is used as an organic building block for the synthesis of a variety of chemical compounds. It is involved in the esterification of steroids and used in the preparation of active pharmaceutical ingredients such as trenbolone enanthate, testosterone enanthate, drostanolone enanthate and methenolone enanthate. It is also used as an internal standard during gas chromatography analysis of the butyl esters of volatile acids. Its ester derivatives are used in the fragrance and flavor industries as well as cosmetics and industrial lubricants in aviation, refrigeration and automobile. It is used to prepare sodium heptanoate, which is used as a corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide heptanoïque est utilisé comme bloc de construction organique pour la synthèse d‘une variété de composés chimiques. Il est impliqué dans l‘estérification des stéroïdes et utilisé dans la préparation d‘ingrédients pharmaceutiques actifs tels que l‘énanthate de trenbolone, l‘énanthate de testostérone, l‘énanthate de drostanolone et l‘énanthate de méthénolone. Il est également utilisé comme étalon interne lors de l‘analyse par chromatographie en phase gazeuse des esters de butyle des acides volatils. Ses dérivés ester sont utilisés dans les industries des parfums et des arômes ainsi que dans les cosmétiques et lubrifiants industriels dans l‘aviation, la réfrigération et l‘automobile. Il est utilisé pour préparer de l‘heptanoate de sodium, qui est utilisé comme inhibiteur de corrosion.
Solubilité
Miscible avec l‘acétone, l‘éthanol, ‘éther diéthylique, le diméthylformamide, le diméthylsulfoxyde et l‘acide nitrique. Légèrement soluble dans le tétrachlorure de carbone et l‘eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-14-8
Formule moléculaire C7H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 130.187
Numéro MDL MFCD00004426
Clé InChI MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
CID PubChem 8094
ChEBI CHEBI:45571
Nom IUPAC Acide heptanoïque
SMILES CCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptanoic acid
Point de fusion -8°C
Densité 0.917
Point d’ébullition 222°C to 223°C
Point d’éclair 114°C (237°F)
Formule linéaire CH3(CH2)5CO2H
Indice de réfraction 1.423
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3265
Beilstein 1744723
Merck Index 14,4660
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether,dimethylformamide,dimethyl sulfoxide and nitric acid. Slightly soluble in carbon tetrachloride and water.
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté ≥98%