Learn More
Heptane, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15915430
Click to view available options
Quantité:
200 L
Conditionnement:
Bidon en acier inox consigné
Qualité:
HPLC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Pour HPLC préparative, ≥ 95,0 % (GC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Heptane
Point de fusion -90.5°C
CAS 142-82-5
Couleur Incolore
Point d’ébullition 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
Quantité 200 L
Conditionnement Bidon en acier inox consigné
Formule moléculaire C7H16
Numéro MDL MFCD00009544
Synonyme n-Heptane, Heptanes
Clé InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nom IUPAC heptane
Poids moléculaire (g/mol) 100.21
Qualité HPLC