missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heptane-(n) 99+%, HPLC Grade For HPLC and Laboratory Use, Chem Lab
88.25€ - 201.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.21 |
Numéro MDL | MFCD00009544 |
Clé InChI | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | heptane |
SMILES | CCCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15989276
|
Chem Lab
CL00.0816.1000 |
1 L |
88.25€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13218223
|
Chem Lab
CL00.0816.2500 |
2.5 L |
201.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Identifiants chimiques
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCCCC |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
heptane |
Spécification
-90°C | |
Incolore | |
0.69 g/mol | |
-4 °C | |
Liquide | |
C7H16 | |
< 100 ppm | |
CCCCCCC | |
100.21 |
142-82-5 | |
< 0.0005 meq/g | |
98°C | |
Bouteille en verre | |
> 99% | |
MFCD00009544 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptane | |
HPLC |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Conserver à température ambiante