Learn More
Heptane, Pour l’analyse des résidus de pesticides, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
Description
- Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
- Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
- Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptane |
| Densité | 0.684g/mL at 25°C |
| Quantité | 4 x 2.5 L |
| Limite d’explosion | 0.07 |
| Point d’éclair | −4°C (24.8°F) |
| Température d’allumage | 433°F |
| Formule linéaire | CH3(CH2)5CH3 |
| Tension de vapeur | 83 mmHg (37.7°C), 40 mmHg (20°C) |
| Numéro UN | UN1206 |
| Poids de la formule | 100.2 |
| Afficher plus |