Learn More
Heptanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Description
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’heptanal est utilisé comme intermédiaire de synthèse dans l’industrie des parfums et des arômes. C’est le précurseur du 1-heptanol, de l’heptanoate d’éthyle et de certains lubrifiants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 1,3 g/l.
Remarques
Hygroscopique. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
L’heptanal est utilisé comme intermédiaire de synthèse dans l’industrie des parfums et des arômes. C’est le précurseur du 1-heptanol, de l’heptanoate d’éthyle et de certains lubrifiants.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 1,3 g/l.
Remarques
Hygroscopique. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Heptanal |
Point de fusion | -43°C |
Densité | 0.85 |
Point d’ébullition | 152°C to 154°C |
Point d’éclair | 35°C (95°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 0.97 |
Odeur | Unpleasant |
Indice de réfraction | 1.4125 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN3056 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Heptanal
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Heptanal