Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium HEPES, 99 %
Code produit. p-140258 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
Code produit. 10695852
Marque: Thermo Scientific Chemicals 215000250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75277-39-3 | C8H17N2NaO4S | 260.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75277-39-3
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nom IUPAC Sodium ;2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spécification
Absorbance (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm
Nom chimique ou matériau HEPES sodium salt
Conditions d’absorbance (0.1M aq. soln.)
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
pH 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 260.27
Pourcentage de pureté ≥98.5% (on anhydrous substance)