Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, sel d’hémisodium
Un tampon zwitterionique
84.52€ - 325.62€
Identifiants chimiques
CAS 103404-87-1
Formule moléculaire C8H17N2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 260.28
Numéro MDL MFCD00036463
Clé InChI RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid sodium salt
CID PubChem 2724248
ChEBI CHEBI:46758
Nom IUPAC sodium 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthane-1-sulfonate
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15444329
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61830.22
100 g
84.52€
100g
15454329
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61830.30
250 g
203.01€
250g
15464329
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61830.36
500 g
325.62€
500g
Description
Description
HEPES hemisodium salt is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel d’hémisodium HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
103404-87-1
260.28
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
2724248
sodium 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthane-1-sulfonate
C8H17N2NaO4S
MFCD00036463
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid sodium salt
CHEBI:46758
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spécification
HEPES hemisodium salt
Blanc
C8H17N2NaO4S
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid sodium salt
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
sodium 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthane-1-sulfonate
2724248
497.58
103404-87-1
Poudre cristalline
MFCD00036463
Soluble in water.
[Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
260.28
CHEBI:46758
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante