Learn More
HEPES (cristaux blancs fins / biologie moléculaire), Fisher BioReagents™
Code produit. 10619163
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Seau en PE
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
Code produit. 10619163
Marque: Fisher BioReagents BP3105
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent de tampon couramment utilisé
HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance 0.01 max. (0.1M solution) at 280nm
Nom chimique ou matériau HEPES
CAS 7365-45-9
Couleur Blanc
pH 5.0 to 6.5
Forme physique Crystals
Quantité 5 kg
DNase Sans DNase
Formule Acide N-2-hydroxyéthylpipérazine-N-2-éthanique sulfonique
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Identification Pass Test
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Numéro MDL MFCD00006158
Conditionnement Seau en PE
Protéase Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonyme N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire