Learn More
Tampon HEPES, solution 1M, pH 7,3 (biologie moléculaire), Fisher Bioreagents
Agent de tampon couramment utilisé
Marque:  Fisher Bioreagents BP299-1
149.65 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : CAS : 7365-45-9 Poids : 1.05000kg
Code produit. 10409893
  • 194.00€ / 1L
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Agent de tampon couramment utilisé
HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.
Spécification
Spécification
≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
1M Solution, pH 7.3
Sans désignation
7.2 to 7.5
1 L
DNase-, RNase- and Protease-Free
C8H18N2O4S
Protease free
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Biologie moléculaire
HEPES Buffer
7365-45-9,7732-18-5
0,95 à 1,05 M
Liquide
Exempt de DNase
Pass Test
Flacon Nalgene en PE
15, 4689
238.197
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents