Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 % Code produit.: 11402497
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %
Code produit. 11402497
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11402497
Marque: Thermo Scientific Chemicals A14777.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl]éthanesulfonique
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES
Point de fusion ∼236°C (decomposition)
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 883043
Merck Index 14,4654
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 238.31
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250819 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Numéro de lot10252179 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/08/2024 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Numéro de lot10248293 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/10/2023 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Numéro de lot10247764 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2023 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Numéro de lot10245096 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog NumberA14777.30,A14777.18,A14777.09
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 % >