Learn More
Gibco™ HEPES, solution tampon 1 M
HEPES, solution tampon 1 M
49.96€ - 1692.00€
Spécification
Absorbance | Lampe UV |
---|---|
Nom chimique ou matériau | Tampon HEPES |
Certificat d’analyse | Normes FDA, ISO 13485 |
Concentration | 1 m |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11550496
|
Gibco™
15630049 |
20 ml |
49.96€
20mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11570496
|
Gibco™
15630122 |
20 x 100 ml |
1692.00€
20 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HEPES Gibco™ (acide sulfonique N-2-hydroxyéthylpiperazine-N-2-éthane) est un tampon chimique organique zwitterionique couramment utilisé dans les milieux de culture cellulaire. L’addition de 10 – 25 mm HEPES possède une capacité tampon supérieure lorsque la culture cellulaire nécessite des périodes prolongées de manipulation en dehors de l’incubateur à CO2. HEPES est un choix judicieux de tampon pour de nombreux systèmes de culture cellulaire grâce à sa membrane imperméable, son effet limité sur les réactions biochimiques, sa stabilité chimique et enzymatique, ainsi qu’à son absorption de lumière très peu visible et dans les UV.Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution Gibco™ HEPES est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu HEPES Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15630-106). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Lampe UV | |
Normes FDA, ISO 13485 | |
Culture de cellules de mammifères | |
Liquide |
Tampon HEPES | |
1 m | |
7,2 à 7,5 | |
1/boîte |