Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, solution tampon de 1,0M, pH 8,0
Description
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
HEPES est un tampon commun pour les sciences biologiques, particulièrement utilisé dans la culture cellulaire pour maintenir le pH physiologique. Il agit comme un tampon qui est utilisé dans la préparation des tampons. Il est décrit comme l’un des meilleurs tampons polyvalents disponibles pour l’utilisation dans la recherche biologique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | HEPES buffer soln. |
Concentration | Solution de tampon 1.0M |
pH | 8.0 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
P15L508 | Certificat d’analyse | 05/03/2025 | J63578.AP,J63578.AK |
P15L507 | Certificat d’analyse | 05/03/2025 | J63578.AP,J63578.AK |
Y18K535 | Certificat d’analyse | 26/12/2024 | J63578.AP,J63578.AK |
X29K519 | Certificat d’analyse | 14/11/2024 | J63578.AP,J63578.AK |
X01K534 | Certificat d’analyse | 05/11/2024 | J63578.AP,J63578.AK |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30