Learn More
Héparine sodique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15885548
Click to view available options
Quantité:
1 mU
100 kU
500 kU
Conditionnement:
Flacon en plastique
Identifiants chimiques
CAS 9041-08-1
Spécification
Nom chimique ou matériau Heparin Sodium Salt
Forme physique Poudre
Quantité 100 kU
Numéro MDL MFCD00081689