Learn More
VELP Scientifica™ Cuvettes hémisphériques pour flacons à fond rond
Code produit. 16340528 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Volume du flacon (métrique):
25 ml
3 L
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16340528
Marque: VELP Scientifica™ A00000375
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La cuvette hémisphérique est une solution appropriée pour remplacer les bains d’huile et les manchons afin d’effectuer des analyses propres et sûres avec des flacons à fond rond.
  • S’adapte précisément à la plaque de 135 mm de diamètre
  • Convient à différentes tailles de flacons à fond rond
  • Minimise le risque de mouvement
  • Assure un transfert de chaleur plus rapide
Spécification
À utiliser avec (équipement) Flacons à fond rond
Type Cuvette pour flacons
Volume du flacon (métrique) 5 L
Revêtement Aluminium
Matériau Aluminium