Learn More
VELP Scientifica™ Cuvettes hémisphériques pour flacons à fond rond
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Volume du flacon (métrique):
25 ml
3 L
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- S’adapte précisément à la plaque de 135 mm de diamètre
- Convient à différentes tailles de flacons à fond rond
- Minimise le risque de mouvement
- Assure un transfert de chaleur plus rapide
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flacons à fond rond |
| Type | Cuvette pour flacons |
| Volume du flacon (métrique) | 3 L |
| Revêtement | Aluminium |
| Matériau | Aluminium |