Learn More
Velp Scientifica™ Bol hémisphérique pour flacon de 1 000 ml
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante AREX6
Marque: Velp Scientifica™ A00000334
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adapté à différentes tailles de flacons
- À utiliser avec les plaques chauffantes de 135 mm
Spécification
1000 ml | |
S’adapte à la plaque de 135 mm | |
Agitateurs à plaque chauffante AREX6 | |
Accessoire, bol |