Learn More
Velp Scientifica™ Bol hémisphérique pour flacon de 100 ml
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante AREX6
Marque: Velp Scientifica™ A00000331
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.41000kg
Description
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante AREX-6
- Adapté à différentes tailles de flacons
- À utiliser avec les plaques chauffantes de 135 mm
Spécification
100 ml | |
S’adapte à la plaque de 135 mm | |
Agitateurs à plaque chauffante AREX6 | |
Accessoire, bol |