Learn More
Velp Scientifica™ Bol hémisphérique pour flacon de 250 ml
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante AREX6
Marque: Velp Scientifica™ A00000332
211.85 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
S’utilise avec : Agitateurs à plaque chauffante AREX-6
- Adapté à différentes tailles de flacons
- À utiliser avec les plaques chauffantes de 135 mm
Spécification
250 ml | |
S’adapte à la plaque de 135 mm | |
Agitateurs à plaque chauffante AREX6 | |
Accessoire, bol |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
4Minutes
30Secondes
7