Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hémine, 99 %, porc
Code produit. 10499291
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
L’hémine, 98 %, porcine, nº CAS 16009-13-5, est une version oxydée de l’hème.Il s’agit d’un groupe prosthétique contenant du fer dans plusieurs protéines et peut être une source alternative de fer dans l’hôte qui contient un anneau de porphyrine contenant un ion Fe2+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’hémine dérivée de porc est un groupe prosthétique contenant du fer présent dans certaines protéines et peut être une source alternative de fer dans l’hôte qui contient un anneau de porphyrine contenant un ion Fe2+
Applications
• L’hémine est une protoporphyrine IX contenant un ion fer ferrique (Fe3+) avec un ligand chlorure de coordination
•Elle est utilisée dans la protection cellulaire et contrôle les mécanismes biologiques
•Elle peut stimuler la synthèse de la globuline
•Elle peut être appliquée pour étudier les souches bactériennes et les conditions de croissance, dans les essais de colonies à court terme et les transfections cellulaires.
•Elle est utilisée pendant la préparation de milieu gélosé pour la culture de bactéries
• Ce composé a été utilisé dans les cellules de macrophage murin L929 et J774 afin d’étudier la conjugaison, la caractérisation et la toxicité du conjugué d’acide lipophosphoglycane-polyacrylique pour la vaccination contre la leishmaniose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16009-13-5
Formule moléculaire C34H32FeN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 616.50
Numéro MDL MFCD00010726
Clé InChI GGIDWJQWCUJYRY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
CID PubChem 131675604
Nom IUPAC Acide 3-[18-(2-carboxyéthyl)-8,13-bis(éthényl)-3,7,12,17-tétraméthyl-23H-porphyrine-21-id-2-yl]propanoïque ; Fer ; Chlorhydrate
SMILES [Fe+3].CC1=C2[N-]C(C=C3N=C(C=C4[N-]C(=CC5=NC(=C2)C(C)=C5C=C)C(C)=C4C=C)C(C)=C3CCC(O)=O)=C1CCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hemin
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4679
Poids de la formule 651.95
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hemin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P235-Tenir au frais.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P420-Stocker à l'écart des autres matières.