Learn More
Hématoxyline Trihydrate, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Amber Glass
Verre ambré
Description
L’hématoxyline Trihydrate est principalement utilisée comme coloration en microscopie.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hematoxylin Trihydrate |
Point de fusion | 100°C |
Merck Index | 15, 4672 |
Identification | Pass Test |
Nom IUPAC | (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromène-3,4,6a,9,10-pentol |
Lambda max. | 290 to 292nm |
Poids de la formule | 356.4 |
Perte à la dessiccation | Report % |
Conditionnement | Verre ambré |
Couleur | Ambré |