Learn More
Epredia™ Tampon phosphate TA
Code produit. p-4532411 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
pH:
6,6
7,2
Quantité:
9,25 g
12 x 9,25 g
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 12520037
Marque: Epredia™ 89032
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Associez le tampon phosphate Epredia™ Richard-Allan ScientificTM aux colorations de Giemsa, de Wright et de Wright-Giemsa pour obtenir d’excellents résultats.
Associez le tampon phosphate Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ aux colorations de Giemsa, de Wright et de Wright-Giemsa pour obtenir d’excellents résultats.
Sous la forme de 9,25 g de poudre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution saline dans un tampon phosphate
Quantité 9,25 g
pH 6,6
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic