Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes hématocrites Hirschmann Instruments™ sont fabriqués en verre capillaire jetable.
Marque: Hirschmann™ 9100175
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Description
- Non hépariné
- Code couleur bleu
- Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Spécification
Tube hématocrite | |
1,07/1,23 mm | |
75 ± 0,5 mm |
75 μl | |
Pour la centrifugation d’échantillons de sang, non hépariné | |
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC |