Learn More
Hirschmann™ Tubes hématocrites héparinés à l’héparine sodique
Excellent pour centrifuger le sang en laboratoire. Les tubes hématocrites Hirschmann Instruments™ héparinés à l’héparine sodique sont fabriqués en verre capillaire jetable.
Marque:  Hirschmann™ 9100299
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 10233391
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Code couleur rouge
  • Conforme DIN EN ISO 12772, CE et conforme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
Tube hématocrite Na-hep
100 μl
Pour la centrifugation d’échantillons de sang, héparine de sodium
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC