Learn More
Thermo Scientific™ Rotor angulaire pour tubes hématocrites
Gagnez du temps dans vos applications de traitement clinique avec le rotor à angle fixe, qui permet un traitement du sang dédié pour atteindre 24 séparations capillaires par cycle.
Marque: Thermo Scientific™ 75005733
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Gagnez du temps dans vos applications de traitement cliniques avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Hematocrit, qui offre un traitement du sang dédié pour atteindre 24 séparations capillaires par cycle.
Permet d’obtenir des séparations capillaires d’érythrocytes.
Tableau de lecture des résultats fourni.
Le changement de rotor Auto-Lock par bouton-poussoir, sécurisé en à peine 3 secondes offre :
- Une installation et une dépose sans problème du rotor
1. Aucun outil n’est nécessaire
2. Des procédures de changement de rotor simples
- Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
- Un passage rapide d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques, et la flexibilité d’adaptation aux besoins en évolution de votre laboratoire
Informations de commande :
Inclut une échelle linéaire. Les capillaires de rechange (75000923), le kit d’étanchéité (75000964) et l’échelle linéaire de rechange (75000938) sont vendus séparément. Contactez votre responsable de compte pour de plus amples informations.
Spécification
Rotor à angle fixe pour tubes hématocrites | |
24 tubes capillaires | |
13 300 tr/min | |
1559 | |
90° |
Rotor à angle fixe | |
17,860 ×g | |
85 mm | |
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall ST 8, Megafuge 8 et SL 8 |