Learn More
Eppendorf™ Chambres Helix
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres de fusion Helix
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Taux de transformation extrêmement élevés grâce à des systèmes électroniques et des tampons innovants
- Chambre de cuvette intégrée
- Simplicité d’utilisation
- Conception compacte
- Électroporateur universel pour les eucaryotes, les levures et les bactéries
Spécification
Spécification
| Type | Support de chambre Helix Fusion |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres de fusion Helix |
| Capacité | 10 |
| Quantité | 1 de chaque |