Learn More
Angelantoni Industrie™ Flux laminaire horizontal de la série Helios
Utilisé pour protéger le produit contre les effets dangereux dus à la diffusion incontrôlée de contaminants de l’air pendant sa manipulation.
Spécification
Type d’éclairage | Deux lampes fluorescentes |
---|---|
Matériau | Finition 2B en acier inoxydable (304L) |
Description
- Stérilité de la zone de travail supérieure à norme ISO EN14644 1 de classe 5 pour les particules de 0,3 mm et 0,5 mm
- Vitesse de flux laminaire horizontal de 0,40 m/s, ± 20%
- Plan de travail en acier inox avec finition AISI 304L 2B
- Parois latérales en verre trempé
- Éclairage du plan de travail avec deux lampes fluorescentes
- Les ventilateurs sont de type centrifuge avec protection IP55
- Filtration de l’air effectuée avec des préfiltres pour perdre une capacité de rétention élevée et des filtres HEPA H14
- Système de commande à microprocesseur
- Contrôleur de vitesse de l’air automatique avec affichage numérique
- N° 3 par les trous sur chaque verre latéral pour toutes les installations de robinets
Spécification
Deux lampes fluorescentes | |
Finition 2B en acier inoxydable (304L) |