Learn More
Thermo Scientific™ Support réglable en hauteur pour Herasafe™ 2030i
Pour une utilisation avec des enceintes de sécurité biologique Herasafe 2030i
Marque: Thermo Scientific™ 50155690
965.47 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 31.50000kg
Description
Support réglable en hauteur par incréments de 50 mm (plage de hauteur 680-880 mm), gris graphite
- Pas de réglage de 50 mm
- Gris graphite
- Hauteur - 680-880 mm
Spécification
Socle réglable (hauteur de 680 - 880 mm), 1,5 m, gris graphite | |
26,7 in à 34,6 in | |
1600 mm | |
800 mm |
Socle à hauteur réglable | |
de 680 à 880 mm | |
Enceinte de sécurité biologique Herasafe 2030i de 1,5 m |