Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate Control HL G5B, prise UE
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Ultimate, ainsi qu’une vue d’ensemble de tous les paramètres et du procédé en cours.
- Écran tactile de 7 po pour contrôler tout le système, y compris le vide et la température de refroidissement
- Modèle de levage manuel avec condenseur à glace sèche G5 revêtu de plastique et transparent
- Pour une surveillance précise, le pictogramme de l’afficheur représente également les fonctions actives
- Boutons distincts pour un accès rapide : bouton de droite pour un contrôle direct du vide, bouton de gauche pour la rotation
- Réglage des valeurs via l’écran tactile ou les boutons d’accès rapide distincts
- Accès direct à deux favoris sur l’écran de démarrage
- Bibliothèque de solvants extensible. Vous pouvez également transférer vos propres favoris vers d’autres périphériques à l’aide d’une clé USB
- Définissez et enregistrez les procédés d’évaporation (rampes)
- Procédez à une évaporation automatique avec le programme dynamique AUTOaccurate (DAA). Pratique et personnalisable : de l’évitement de la mousse à une évaporation très efficace
- Interfaces USB et Micro SD plus LAN / RS-232 (compatible Lab 4.0)
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 L |
| Type | Évaporateur rotatif à levage manuel |
| Type de bouchon | Prise EU |